Learn More
2,2'-Dipyridylldisulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2,2'-Dipyridyl disulfide is a useful reagent for determination of sulfhydryl groups, preparation of amino acid active esters and the thio esters of phosphoric acid. It acts as a peptide coupling reagent and as an oxidizing agent. It is also used for the activation of glycosides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2,2′-Dipyridyl Disulfid ist ein nützliches Reagenz für die Bestimmung von Sulfhydrylgruppen, die Vorbereitung von aminosäureaktiven Estern und die Thioester von Phosphorsäure. Dient als Peptidkopplungsreagenz und als Oxidationsmittel. Wird auch zur Aktivierung von Glykosiden verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Benzol, Tetrahydrofuran, Dichlormethan, Acetonitril und Dimethyformamid.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Metallen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2'-Dipyridyl disulfide |
| Schmelzpunkt | 56°C to 59°C |
| Flammpunkt | 210°C (410°F) |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 154629 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,benzene,tetrahydrofuran,dichloromethane,acetonitrile and dimethyformamide. |
| Formelmasse | 220.32 |
| Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
- 2,2'-Dipyridyl disulfide
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2,2-Dithiodipyridine