Learn More
2,2-Diphenylpropylamin-Hydrochlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338356
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11338356 5 g 5 Gramm
11328356 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338356 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15615.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 40691-66-5 | C15H18ClN | 247.766 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40691-66-5
Summenformel C15H18ClN
Molekulargewicht (g/mol) 247.766
MDL-Nummer MFCD00008133
InChI-Schlüssel AASCJSPDUDWGGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-diphenylpropylamine hydrochloride, 2,2-diphenylpropan-1-amine hydrochloride, beta-methyl-beta-phenylphenethylamine hydrochloride, acmc-20aojd, diphenylpropylamine hci, beta-methyl-beta-phenylphenethylamine hcl
PubChem CID 3084798
IUPAC-Name 2,2-diphenylpropan-1-amin;hydrochlorid
SMILES CC(CN)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Diphenylpropylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 250°C to 256°C
Menge 5 g
Beilstein 3709987
Formelmasse 247.77
Reinheit (%) ≥98%