Learn More
2,2-Diphenylglycin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425267
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11425267 5 g -
11435267 25 g 25 Gramm
11445267 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425267 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22650.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3060-50-2 | C14H13NO2 | 227.26 g/mol
2,2-Diphenylglycine is used as a synthesis reagent for amination reactions. It acts as an intermediate in pharmaceutical and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2-Diphenylglycin wird als Synthese-Reagenz für Aminierungsreaktionen verwendet. Es fungiert als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen und organischen Synthese.
Löslichkeit
Es ist in Wasser kaum löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3060-50-2
Summenformel C14H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 227.26
MDL-Nummer MFCD00008048
InChI-Schlüssel YBONNYNNFBAKLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-diphenylglycine, alpha,alpha-diphenylglycine, alpha-aminodiphenylacetic acid, glycine, 2,2-diphenyl, alpha-amino-alpha-phenylbenzeneacetic acid, .alpha.-aminodiphenylacetic acid, .alpha.,.alpha.-diphenylglycine, benzeneacetic acid, .alpha.-amino-.alpha.-phenyl, aminodiphenylacetic acid, phenytoin impurity c
PubChem CID 18289
IUPAC-Name 2-Amino-2,2-Dipenylessigsäure
SMILES NC(C(O)=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Diphenylglycine
Schmelzpunkt ∼246°C (decomposition)
Löslichkeitsinformationen It is sparingly soluble in water.
Menge 5 g
Formelmasse 227.26
Reinheit (%) 98%