Learn More
2,2-Dimethylthiopropionamid, TRC
Artikelnummer. 30455315
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30455315 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30455315 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7961351G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Dimethylthiopropionamide
CAS 630-22-8
Summenformel C5 H11 N S
Menge 1 g
Synonym Dabrafenib related, GW 441956X
InChI-Formel InChI=1S/C5H11NS/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3,(H2,6,7)
SMILES CC(C)(C)C(=S)N
IUPAC-Name 2,2-Dimethylpropanthioamid
Molekulargewicht (g/mol) 117.21
Formelmasse 117.0612