Learn More
2,2-Dimethylsuccinicanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10187753 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10187753
Marke: Thermo Scientific Acros 308760050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 17347-61-4 | C6H8O3 | 128.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17347-61-4
Summenformel C6H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 128.13
MDL-Nummer MFCD00022608
InChI-Schlüssel ACJPFLIEHGFXGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethylsuccinic anhydride, 3,3-dimethyldihydrofuran-2,5-dione, unii-tl903a7h7v, 2,5-furandione, dihydro-3,3-dimethyl, 2,2-dimethyl succinic anhydride, 2,2-dimethylsuccinicanhydride, dihydro-3,3-dimethylfuran-2,5-dione, 2,2-dimethylsuccinic acid anhydride, dihydro-3,3-dimethyl-2,5-furandione, ksc490q1j
PubChem CID 87067
IUPAC-Name 3,3-Dimethyloxolan-2,5-Dion
SMILES CC1(C)CC(=O)OC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2-Dimethylsuccinic anhydride
Schmelzpunkt 26°C to 30°C
CAS Min. % 97.5
Farbe Weiß
CAS Max. % 100.0
Siedepunkt 219°C to 220°C
Menge 5 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Prozentgehaltsbereich 98%
Formelmasse 128.13
Reinheit (%) 98%