Learn More
2,2-Dimethylcyclohexanon, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10376254 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10376254
Marke: Thermo Scientific Acros 426500050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1193-47-1 | C8H14O | 126.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1193-47-1
Summenformel C8H14O
Molekulargewicht (g/mol) 126.2
InChI-Schlüssel KNSPBSQWRKKAPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 2,2-dimethyl, dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, dimethyl, 6,6-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone,2-dimethyl, acmc-20a0u6, 2,2-dimethyl-cyclohexanone, cyclohexanone,2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-1-cyclohexanone
PubChem CID 136929
IUPAC-Name 2,2-Dimethylcyclohexan-1-on
SMILES CC1(CCCCC1=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2-Dimethylcyclohexanone
Schmelzpunkt -20.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9120g/mL
Siedepunkt 169.0°C to 170.0°C (0.8 mmHg)
Flammpunkt 50°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2C6H8(=O)
Brechungsindex 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589nm)
Menge 5 g
Relative Dichte 0.912
Formelmasse 126.2
Reinheit (%) ≥94%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2-Dimethylcyclohexanone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.