Learn More
2,2-Dimethylbutylchlorid, 98 %
Artikelnummer. 11384915
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11384915 250 g 250 Gramm
11364915 10 g 10 Gramm
11374915 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11384915 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18125.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
,2-Dimethylbutanoylchlorid ist ein Reagenz, das bei der Synthese von 4α,5-Dihydro-Simvastatin verwendet wird. Das Arzneimittel wird unter dem Handelsnamen Zocor verkauft. Ein wettbewerbsfähiger Inhibitor der HMG-CoA-Reduktase. Ein synthetisches Analogon von Lovastatin. Lipidsenker.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser. Löslich in Chloroform und Ethylacetat.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Wasser/Feuchtigkeit, starken Basen und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Von Zündquellen fernhalten. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5856-77-9
Summenformel C6H11ClO
Molekulargewicht (g/mol) 134.60
MDL-Nummer MFCD03093071
InChI-Schlüssel LDJUYMIFFNTKOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethylbutyryl chloride, 2,2-dimethyl butyryl chloride, 2,2-dimethyl-butyryl chloride, butanoylchloride, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethylbutyric acid chloride, butanoyl chloride, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethylbutyrylchloride, acmc-1aznz, ksc274k4n, 2,2-dimethylbutyryl chloride 10g
PubChem CID 79958
IUPAC-Name 2,2-Dimethylpropanoylchlorid
SMILES CCC(C)(C)C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Dimethylbutyryl chloride
Dichte 0.98
Siedepunkt 133°C
Flammpunkt 29°C (84°F)
Brechungsindex 1.424
Menge 250 g
UN-Nummer UN2920
Beilstein 1743935
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water. Soluble in chloroform and ethyl acetate.
Formelmasse 134.61
Reinheit (%) 98%