Learn More
2,2-Dimethylbutansäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2-Dimethylbutanoic Acid |
| CAS | 595-37-9 |
| Summenformel | C6H12O2 |
| Menge | 50 g |
| Synonym | 2,2-Dimethylbutyric Acid, Neohexanoic Acid, alpha,alpha-Dimethylbutanoic Acid, alpha,alpha-Dimethylbutyric Acid, NSC 16045, NSC 741804 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-4-6(2,3)5(7)8/h4H2,1-3H3,(H,7,8) |
| SMILES | CCC(C)(C)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2,2-Dimethylbutansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 116.16 |
| Formelmasse | 116.0837 |