Learn More
2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzylamin, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzylamine |
CAS Min. % | 89.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 194.28 |
Reinheit (%) | 90% |