Learn More
2-[-(Dimethylamino)ethoxy]benzonitril,2-(dimethylamino)ethoxy]benzonitril, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10102844
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10102844 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10102844 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC51316DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzonitrile
CAS 206261-63-4
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C11H14N2O
MDL-Nummer MFCD08690291
Menge 1 g
Synonym 2-2-dimethylamino ethoxy benzonitrile, 2-2-dimethylaminoethyloxy benzonitrile, 2-2-dimethylamino-ethoxy-benzonitrile, benzonitrile,2-2-dimethylamino ethoxy, 2-2-dimethylamino ethoxy benzenecarbonitrile
InChI-Schlüssel DFZYVQTZWFEMTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)CCOC1=CC=CC=C1C#N
IUPAC-Name 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 190.246
PubChem CID 10330161
Formelmasse 190.24
Reinheit (%) 97%