Learn More
2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzaldehyd, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10603435
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10603435 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10276463 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10603435 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC51304CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 15182-06-6
Summenformel C11H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 193.246
MDL-Nummer MFCD08146610
InChI-Schlüssel TWMYSXRSVLFCGX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6504241
IUPAC-Name 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzaldehyd
SMILES CN(C)CCOC1=CC=CC=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 2-2-dimethylamino ethoxy benzaldehyde, 2-2-dimethylamino-ethoxy-benzaldehyde, 2-2-dimethylamino-ethoxy benzaldehyde, 2-2-dimethylaminoethyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,2-2-dimethylamino ethoxy, n,n-dimethyl-2-2-formylphenoxy ethylamine, benzaldehyde, 2-2-dimethylamino ethoxy
Formelmasse 193.24
Reinheit (%) 97%