Learn More
2,2-Dimethyl-4-pentenal, 97 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10017402 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10017402 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10017402 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 295040050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2-Dimethyl-4-pentenal
CAS 5497-67-6
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8250g/mL
Siedepunkt 124.0°C to 125.0°C
Flammpunkt 18°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H12O
Strukturformel H2C=CHCH2C(CH3)2CHO
Brechungsindex 1.4200 to 1.4220
MDL-Nummer MFCD00010699
Menge 5 mL
Relative Dichte 0.825
Synonym 2,2-dimethyl-4-pentenal, 4-pentenal, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-pent-4-enal, 4-pentenal,2,2-dimethyl, zlchem 644, acmc-20aojn, pubchem22726, 2,2-dimethyl4-pentenal, 4-pentenal,2-dimethyl, 2,2-dimethy-4-pentenal
InChI-Schlüssel DXSDIWHOOOBQTJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(CC=C)C=O
IUPAC-Name 2,2-Dimethylpent-4-enal
Stabilisator 0.1% hydroquinone
Molekulargewicht (g/mol) 112.17
PubChem CID 79636
Formelmasse 112.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2-Dimethyl-4-pentenal, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.