Learn More
2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepin, Mikromol™
Artikelnummer. 30050839
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050839 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30050839 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0021.150100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepine
CAS 1003-83-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H12 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1,3-Dioxepin, 4,7-dihydro-2,2-dimethyl-, 4,7-Dihydro-2,2-dimethyl-1,3-dioxepin, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxacyclohept-5-ene, 2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepin, NSC 693424
InChI-Formel InChI=1S/C7H12O2/c1-7(2)8-5-3-4-6-9-7/h3-4H,5-6H2,1-2H3
SMILES CC1(C)OCC=CCO1
IUPAC-Name 2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepin
Molekulargewicht (g/mol) 128.169
Menge 100 mg
Formelmasse 128,0837 g/mol