Learn More
2,2-Dimethyl-3-Hexanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439037
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11439037 1 g 1 Gramm
11449037 5 g 5 Gramm
11459037 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439037 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20612.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5405-79-8 | C8H16O | 128.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5405-79-8
Summenformel C8H16O
Molekulargewicht (g/mol) 128.22
MDL-Nummer MFCD00027140
InChI-Schlüssel PYCHXHVFOZBVEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethyl-3-hexanone, 3-hexanone, 2,2-dimethyl, tert-butyl propyl ketone, acmc-20aojp, 3-hexanone,2-dimethyl, 2,2-dimethylhexane-3-one, 2,2-dimethyl-hexan-3-one, 3-hexanone,2,2-dimethyl
PubChem CID 221168
IUPAC-Name 2,2-Dimethylhexan-3-on
SMILES CCCC(=O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Dimethyl-3-hexanone
Brechungsindex 1.4105
Menge 1 g
Formelmasse 128.21
Reinheit (%) 99%