Learn More
2,2-Dimethyl-3-Hexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449716
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11449716 5 g 5 Gramm
11459716 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449716 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20244.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4209-90-9 | C8H18O | 130.231 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4209-90-9
Summenformel C8H18O
Molekulargewicht (g/mol) 130.231
MDL-Nummer MFCD00021929
InChI-Schlüssel PFHLGQKVKALLMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethyl-3-hexanol, 3-hexanol, 2,2-dimethyl, acmc-209jni, 3-hexanol,2-dimethyl, n-propyl-tert-butylcarbinoll, pfhlgqkvkallmd-uhfffaoysa
PubChem CID 98265
IUPAC-Name 2,2-Dimethylhexan-3-ol
SMILES CCCC(C(C)(C)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Dimethyl-3-hexanol
Dichte 0.82
Menge 5 g
Formelmasse 130.23
Reinheit (%) 97%