Learn More
2,2-Dimethyl-2,3-Dihydro-1-Benzofuran-7-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-carboxylic acid |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 192.21 |
Reinheit (%) | 97% |