Learn More
2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-amin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10183214
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10183214 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10123174 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10183214 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC27214DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 68298-46-4
Summenformel C10H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 163.22
MDL-Nummer MFCD00075581
InChI-Schlüssel LMTIGABGABPAGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-amine, unii-c3e03fdp2f, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-aminobenzofuran, 7-amino-2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran, 7-benzofuranamine, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl, c3e03fdp2f, 2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-amine, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-amine, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranamine, dsstox_cid_24715
PubChem CID 91697
SMILES CC1(C)CC2=CC=CC(N)=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-amine
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-amin
Formelmasse 163.22
Reinheit (%) 95%