Learn More
2,2-Dimethyl-1,3-propandiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10741442 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10741442 25 g Glasflasche 25 Gramm
10301451 500 g Glasflasche 500 Gramm
10163663 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10741442 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 408550250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 126-30-7 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126-30-7
Summenformel C5H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 104.15
MDL-Nummer MFCD00004685
InChI-Schlüssel SLCVBVWXLSEKPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym neopentyl glycol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, dimethylolpropane, neopentylene glycol, neopentanediol, neopentylglycol, 1,3-propanediol, 2,2-dimethyl, neol, hydroxypivalyl alcohol, dimethyltrimethylene glycol
PubChem CID 31344
IUPAC-Name 2,2-Dimethylpropan-1,3-Diol
SMILES CC(C)(CO)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2-Dimethyl-1, 3-propanediol
Namenshinweis 99%
Azidität 0.1mg KOH/g max.
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 122.0°C to 128.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 208.0°C
Flammpunkt 107°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOCH2C(CH3)2CH2OH
Menge 25 g
Beilstein 01, IV, 2551
Fieser 05,259
Merck Index 15, 6543
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 830g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
Formelmasse 104.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalline Klumpen