Learn More
2,2-Dimethyl-1,3-Propanediamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11945191 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11945191
Marke: Thermo Scientific Acros 210512500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7328-91-8 | C5H14N2 | 102.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7328-91-8
Summenformel C5H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 102.18
InChI-Schlüssel DDHUNHGZUHZNKB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81770
IUPAC-Name 2,2-Dimethylpropan-1,3-diamin
SMILES CC(C)(CN)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2-Dimethyl-1, 3-propanediamine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 29.0°C to 31.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8500g/mL
Siedepunkt 152.0°C to 154.0°C
Flammpunkt 47°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NCH2C(CH3)2CH2NH2
Brechungsindex 1.4566
Menge 250 g
Beilstein 04,III,595
Relative Dichte 0.85
Synonym 2,2-dimethyl-1,3-propanediamine, neopentyldiamine, 1,3-propanediamine, 2,2-dimethyl, neopentanediamine, 1,3-diamino-2,2-dimethylpropane, 2,2-dimethyltrimethylenediamine, 1,3-propanediamine,2,2-dimethyl, neopentylenediamine, 2,3-propanediamine, acmc-209oqg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible
Formelmasse 102.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2-Dimethyl-1,3-propanediamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.