Learn More
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dion, 98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 198451000
Additional Details : CAS : 2033-24-1 Gewicht : 0.10000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Menge 100g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10421821
  • 97.85 CHF / 100 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 7
Chemische Identifikatoren
2033-24-1
144.13
GXHFUVWIGNLZSC-UHFFFAOYSA-N
16249
CC1(OC(=O)CC(=O)O1)C
C6H8O4
MFCD00006638
meldrum's acid, isopropylidene malonate, meldrums acid, 1,3-dioxane-4,6-dione, 2,2-dimethyl, sub-isopropyl malonate, 2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dione, cycl-isopropylidene malonate, cyclic isopropylidene malonate, malonic acid cyclic isopropylidene ester, meldrum acid
2,2-Dimethyl-1,3-Dioxan-4,6-Dion
Spezifikation
2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
Authentic
0.1% max. (K.F.)
92°C to 96°C
98%
97.5
98%
MFCD00006638
15, 5885
Solubility in water: 2.5g/100 mL (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol and chloroform
CC1(OC(=O)CC(=O)O1)C
144.13
144.13
98%
>365°C
Glasflasche
Beige-Braun bis Braun-Weiß
100g
2033-24-1
100.0
C6H8O4
08,313; 10,252; 11,311; 13,172
meldrum's acid, isopropylidene malonate, meldrums acid, 1,3-dioxane-4,6-dione, 2,2-dimethyl, sub-isopropyl malonate, 2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dione, cycl-isopropylidene malonate, cyclic isopropylidene malonate, malonic acid cyclic isopropylidene ester, meldrum acid
GXHFUVWIGNLZSC-UHFFFAOYSA-N
2,2-Dimethyl-1,3-Dioxan-4,6-Dion
16249
Kristalle oder Pulver
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation