missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-on, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7048061
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
74181-34-3
C6H10O3
130.143
MFCD00671514
ASFQDNDZFGFMMP-UHFFFAOYSA-N
2,2-dimethyl-1,3-dioxane-5-one, 2,2-dimethyl-1,3 dioxan-5-one, 1,3-dioxan-5-one, 2,2-dimethyl, acmc-1bg7h, ksc496q3n, 5-oxo-2,2-dimethyl-1,3-dioxane, 2,2-dimethyl-1,3-dioxan-5-one, technical 250mg
2733141
2,2-Dimethyl-1,3-Dioxan-5-on
CC1(OCC(=O)CO1)C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
74181-34-3
C6H10O3
130.143
MFCD00671514
ASFQDNDZFGFMMP-UHFFFAOYSA-N
2,2-dimethyl-1,3-dioxane-5-one, 2,2-dimethyl-1,3 dioxan-5-one, 1,3-dioxan-5-one, 2,2-dimethyl, acmc-1bg7h, ksc496q3n, 5-oxo-2,2-dimethyl-1,3-dioxane, 2,2-dimethyl-1,3-dioxan-5-one, technical 250mg
2733141
2,2-Dimethyl-1,3-Dioxan-5-on
CC1(OCC(=O)CO1)C

2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one is used in the preparation of 2,2-dimethyl-[1,3]dioxan-5-ol by reducing with lithium aluminum hydride. It is also used in the annulation of bete-(hetero)aryl-alfa-nitro-alfa,beta-enals.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-on wird bei der Herstellung von 2,2-Dimethyl-[1,3]Dioxan-5-ol durch Reduktion mit Lithiumaluminiumhydrid verwendet. Es wird auch bei der Annulation von Bete-(hetero)aryl-alfa-nitro-alfa,beta-enalen verwendet.

Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und mit den meisten organischen Lösungsmitteln.

Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Luft-, feuchtigkeits- und wärmeempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one
Siedepunkt 40°C to 46°C (14 mmHg)
Brechungsindex 1.4315
Menge 250 mg
Beilstein 3061933
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and most organic solvents.
Formelmasse 130.15
Reinheit (%) 90%
Güte Eigenschaften

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'