Learn More
2,2-Dimethoxypropan, TRC
Artikelnummer. 30374775
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30374775 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30374775 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4710851G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Dimethoxypropane
CAS 77-76-9
Summenformel C5H12O2
Menge 1 g
Synonym 2,2-Bis(methyloxy)propane, 2,2-Dimethoxypropane, Acetone Dimethyl Ketal, NSC 62085
InChI-Formel InChI=1S/C5H12O2/c1-5(2,6-3)7-4/h1-4H3
SMILES COC(C)(C)OC
IUPAC-Name 2,2-Dimethoxypropan
Molekulargewicht (g/mol) 104.15
Formelmasse 104.0837