Learn More
2,2-Dimethoxypropan, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11994761 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11994761 10 L Metallfass 10 Liter
10274330 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10214290 1 L Glasflasche 1 Liter
10410384 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11994761 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 115630100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 77-76-9 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-76-9
Summenformel C5H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 104.15
InChI-Schlüssel HEWZVZIVELJPQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone dimethyl acetal, propane, 2,2-dimethoxy, acetone dimethyl ketal, acetone, dimethyl acetal, acetone-dimethyl acetal, 2,2-dimethoxy propane, acetone dimethylacetal, 2,2-dimethyoxypropane, 2,2-dimethoxy-propane, dimethoxypropan
PubChem CID 6495
IUPAC-Name 2,2-Dimethoxypropan
SMILES CC(C)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Dimethoxypropane
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -47.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8400g/mL
Siedepunkt 83.0°C
Flammpunkt −5°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Metallfass
Strukturformel (CH3)2C(OCH3)2
Brechungsindex 1.3760 to 1.3780
Menge 10 L
Beilstein 01,648
Fieser 01,268; 05,226; 13,199; 15,138
Relative Dichte 0.84
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 18 g/100g (25°C). Other solubilities: soluble in acetone, benzene, ccl4, ether,, n-heptane and methanol
Viskosität 0.452 mPa.s (25°C)
Formelmasse 104.15
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit