Learn More
2,2-Dimethoxypropan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2,2-Dimethoxypropane acts as a dehydrating agent. It also serves as an intermediate in the synthesis of vitamin E, vitamin A and various carotenoids such as astaxanthin. It is used as a reagent for the preparation of 1,2-diols, acetonides, isopropylidene derivatives of sugars, nucleosides, methyl esters of amino acids and enol ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2,2-Dimethoxypropan wirkt als Trocknungsmittel. Es dient auch als Zwischenprodukt in der Synthese von Vitamin E, Vitamin A und verschiedenen Carotinoiden wie Astaxanthin. Es wird als Reagenz für die Herstellung von 1,2-diolen, Acetoniden, Isopropylidenderivaten von Zuckern, Nukleosiden, Methylestern von Aminosäuren und Enolethern verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Benzol, Kohlenstofftetrachlorid, Ethylether und n-Butan, Methanol. Mäßig löslich in Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2-Dimethoxypropane |
| Schmelzpunkt | -47°C |
| Dichte | 0.848 |
| Siedepunkt | 79°C to 81°C |
| Flammpunkt | −11°C (12°F) |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Geruch | Sweet |
| Brechungsindex | 1.378 |
| Menge | 2500 mL |
| UN-Nummer | UN3271 |
| Mehr anzeigen |