Learn More
2,2-Difluorpropionsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331959
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11331959 1 g 1 Gramm
15433347 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331959 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26030.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 373-96-6 | Molecular Formula: C3H4F2O2 | Molecular Weight: 110.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 373-96-6
Summenformel C3H4F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 110.06
MDL-Nummer MFCD03093764
InChI-Schlüssel PMWGIVRHUIAIII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluoropropionic acid, 2,2-difluoropropionicacid, 2,2-difluoro-propionic acid, propanoic acid, 2,2-difluoro, acmc-1ctsu, 2,2-difluorpropionic acid
PubChem CID 2782825
IUPAC-Name 2,2-Difluorpropansäure
SMILES CC(F)(F)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Difluoropropionic acid
Schmelzpunkt 36°C to 44°C
Siedepunkt 142°C
Flammpunkt 66°C (150°F)
Strukturformel CH3CF2COOH
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 110.06
Reinheit (%) 97%