Learn More
2,2-Difluorcyclopropylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442220
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11442220 100 mg 100 Milligramm
11452220 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11442220 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H29051.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 105614-25-3 | C3H6ClF2N | 129.535 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105614-25-3
Summenformel C3H6ClF2N
Molekulargewicht (g/mol) 129.535
MDL-Nummer MFCD07777150
InChI-Schlüssel WSSNWLHFBOKGGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluorocyclopropylamine hydrochloride, 2,2-difluorocyclopropan-1-amine hydrochloride, 2,2-difluorocycloprop-1-ylamine hydrochloride, 2,2-difluorocyclopropanamine hydrochloride, cyclopropanamine, 2,2-difluoro-, hydrochloride, 2,2-difluorocyclopropanamine, acmc-20aojv, 2,2-difluorocyclopropylamine, chloride, 2,2-difluorocycloprop-1-ylaminehydrochloride, 2,2-difluoro-1-cyclopropanamine hydrochloride
PubChem CID 20161313
IUPAC-Name 2,2-Difluorocyclopropan-1-amin;Hydrochlorid
SMILES C1C(C1(F)F)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Difluorocyclopropylamine hydrochloride
Schmelzpunkt ∽145°C (decomposition)
Menge 100 mg
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 129.54
Reinheit (%) 97%