Learn More
2,2-Difluorcyclopropancarbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329969
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11329969 5 g 5 Gramm
11309969 250 mg 250 Milligramm
11319969 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11329969 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25752.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 107873-03-0 | C4H4F2O2 | 122.071 g/mol
2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid derivative (i.e. 2,2-difluorocyclopropanecarbonyl chloride) is used in Friedel-Crafts reactions with various arenes to prepare aryl 2,2-difluorocyclopropyl ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2-Difluorcyclopropancarbonsäure-Derivat (d.h. 2,2-Difluorcyclopropancarbonylchlorid) wird in Friedel-Crafts-Reaktionen mit verschiedenen Arenen zur Vorbereitung von Aryl 2,2-Difluorcyclopropylketonen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107873-03-0
Summenformel C4H4F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 122.071
MDL-Nummer MFCD04115828
InChI-Schlüssel KMLMOVWSQPHQME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluorocyclopropanecarboxylic acid, 2,2-difluoro-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-difluoro, acmc-20aht4, 2-carboxy-1,1-difluorocyclopropane, 2,2-difluoro cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-difluoro-cyclopropanecarboxylic?acid, 2,2-difluorocyclopropane carboxylic acid, 2,2-difluorocyclopropane-carboxylic acid, 2,2-difluoro-cyclopropane-carboxylic acid
PubChem CID 2782823
IUPAC-Name 2,2-Difluorcyclopropan-1-Carbonsäure
SMILES C1C(C1(F)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid
Schmelzpunkt 55°C to 60°C
Siedepunkt 70°C (7 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 122.07
Reinheit (%) 95%