Learn More
2,2-Difluorcyclopropancarbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid derivative (i.e. 2,2-difluorocyclopropanecarbonyl chloride) is used in Friedel-Crafts reactions with various arenes to prepare aryl 2,2-difluorocyclopropyl ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2,2-Difluorcyclopropancarbonsäure-Derivat (d.h. 2,2-Difluorcyclopropancarbonylchlorid) wird in Friedel-Crafts-Reaktionen mit verschiedenen Arenen zur Vorbereitung von Aryl 2,2-Difluorcyclopropylketonen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid |
| Schmelzpunkt | 55°C to 60°C |
| Siedepunkt | 70°C (7 mmHg) |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 122.07 |
| Reinheit (%) | 95% |