Learn More
2,2-Difluorbutyrinsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483307
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15483307 250 mg 250 Milligramm
11465550 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483307 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25830.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2366-62-3 | C4H6F2O2 | 124.087 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2366-62-3
Summenformel C4H6F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.087
MDL-Nummer MFCD03093765
InChI-Schlüssel SBSKRVZFWQPJID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluorobutyric acid, 2,2-difluorobutyricacid, pubchem15470, difluoramino butyric acid, 2,2-bis fluoranyl butanoic acid
PubChem CID 3711426
IUPAC-Name 2,2-Difluorbutansäure
SMILES CCC(C(=O)O)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Difluorobutyric acid
Schmelzpunkt 7°C to 9°C
Dichte 1.22
Siedepunkt 100°C to 101°C (8.5 mmHg)
Strukturformel CH3CH2CF2COOH
Brechungsindex 1.3645
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3265
Formelmasse 124.09
Reinheit (%) 97%