Learn More
2,2-Difluor-N-Methoxy-N-Methylacetamid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425560
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11425560 1 g 1 Gramm
15403317 250 mg 250 Milligramm
11435560 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425560 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25833.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 142492-01-1 | C4H7F2NO2 | 139.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142492-01-1
Summenformel C4H7F2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 139.10
MDL-Nummer MFCD06248152
InChI-Schlüssel CUPRFYMJGQMIIC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19023731
IUPAC-Name 2,2-Difluor-N-Methoxy-N-Methylacetamid
SMILES CON(C)C(=O)C(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Difluoro-N-methoxy-N-methylacetamide
Siedepunkt 40°C to 41°C (0.7 mmHg)
Brechungsindex 1.402
Menge 1 g
Synonym n-methyl-n-methoxydifluoroacetamide, acetamide, 2,2-difluoro-n-methoxy-n-methyl, acmc-20a3nv, n-methoxy-n-methyldifluoroacetamide, n-methoxy-n-methyl difluoroacetamide, n-difluoroacetyl-n-methoxymethylamine, acetamide,2,2-difluoro-n-methoxy-n-methyl, 2,2-bis fluoranyl-n-methoxy-n-methyl-ethanamide
Formelmasse 139.1
Reinheit (%) 95%