Learn More
(±)-2,2-Difluor-1-Methylcyclopropancarbonsäure, 97 %, Acros Organics
Artikelnummer. 12695027 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12695027 1 g 1 Gramm
12605037 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12695027 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 446630010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128073-33-6
InChI-Schlüssel HLFLYOQLHYYNLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid, -2,2-difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid, +/--2,2-difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid, 2,2-difluoro-1-methylcyclopropane carboxylic acid, 2,2-difluoro-1-methyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-difluoro-1-methyl-cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-difluoro-1-methylcyclopropane-carboxylic acid, -2,2-difluoro-1-methylcyclopropane-carboxylicacid, 2,2-difluoro-1-methyl cyclopropane carboxylic acid, +/--2,2-difluoro-1-methylcyclopropane-carboxylicacid
PubChem CID 14695229
IUPAC-Name 2,2-Difluor-1-benzodioxol-1-carbonsäure
SMILES CC1(CC1(F)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (±)-2, 2-Difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid
Schmelzpunkt 62.0°C to 65.0°C
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C5H6F2O2
Menge 1 g
Molekulargewicht (g/mol) 136.098
Formelmasse 136.1
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (±)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.