Learn More
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol, TRC
Artikelnummer. 30372166
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30372166 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30372166 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4455655G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole
CAS 1583-59-1
Summenformel C7H4F2O2
Menge 5 g
Synonym 1,2-[(Difluoromethylene)dioxy]benzene, 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole, 2,2-Difluorobenzodioxole
InChI-Formel InChI=1S/C7H4F2O2/c8-7(9)10-5-3-1-2-4-6(5)11-7/h1-4H
SMILES FC1(F)Oc2ccccc2O1
IUPAC-Name 2,2-Difluor-1,3-Benzodioxol
Molekulargewicht (g/mol) 158.1
Formelmasse 158.0179