Learn More
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol, 97 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 15254388 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15254388 1 g 1 Gramm
15264388 5 g 5 Gramm
15274388 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15254388 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 454730010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 1583-59-1
Summenformel C7H4F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 158.10
MDL-Nummer MFCD00236217
InChI-Schlüssel DGCOGZQDAXUUBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole, 2,2-difluorobenzodioxole, 2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole, 1,2-difluoromethylenedioxy benzene, 2,2-difluoro-benzodioxole, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole, 1,3-benzodioxole, 2,2-difluoro, pubchem17570, acmc-1bus1, ksc491c9d
PubChem CID 74103
SMILES FC1(F)OC2=CC=CC=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole
Dichte 1.3080g/mL
Siedepunkt 129.0°C to 130.0°C
Flammpunkt 32°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Relative Dichte 1.308
IUPAC-Name 2,2-Difluor-1,3-Benzodioxol
Formelmasse 158.11
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.