Learn More
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-4-carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30386577
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30386577 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30386577 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD445593250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fludioxonil-despyrrol carboxylic acid
CAS 126120-85-2
Summenformel C8 H4 F2 O4
Menge 250 mg
Synonym 1,3-Benzodioxole-4-carboxylic acid, 2,2-difluoro-, 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid, 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-4-carboxylic acid, 2,3-(Difluoromethylenedioxy)benzoic acid, Fludioxonil-despyrrol carboxylic acid, CGA192155
InChI-Formel InChI=1S/C8H4F2O4/c9-8(10)13-5-3-1-2-4(7(11)12)6(5)14-8/h1-3H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1cccc2OC(F)(F)Oc12
IUPAC-Name 2,2-Difluor-1,3-Benzodioxol-4-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 202.11
Formelmasse 202.0078