Learn More
2,2-Diethylhexansäure, TRC
Artikelnummer. 30380330
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30380330 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30380330 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD444490500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4528-37-4
Summenformel C10H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.26
Synonym α,α-Diethyl-Caproic Acid, 2,2-Diethylhexanoic Acid, NSC 467, α,α-Diethylcaproic Acid
IUPAC-Name 2,2-Diethylhexansäure
SMILES O=C(O)C(CC)(CC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Diethylhexanoic Acid
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H20O2/c1-4-7-8-10(5-2,6-3)9(11)12/h4-8H2,1-3H3,(H,11,12)
Formelmasse 172.1463