Learn More
2,2-Diethoxy-N-ethylethanamine, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2-Diethoxy-N-ethylethanamine |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H19NO2/c1-4-9-7-8(10-5-2)11-6-3/h8-9H,4-7H2,1-3H3 |
| Formelmasse | 161.142 |