missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,2-Diethoxy-N-ethylethanamine, TRC

Artikelnummer. 30369291
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30369291 50 g
30370120 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30369291 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44198050G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 69148-92-1
Summenformel C8 H19 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 161.242
Synonym N-(2,2-Diethoxyethyl)-N-ethylamine
IUPAC-Name 2,2-diethoxy-N-ethylethanamine
SMILES CCNCC(OCC)OCC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,2-Diethoxy-N-ethylethanamine
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H19NO2/c1-4-9-7-8(10-5-2)11-6-3/h8-9H,4-7H2,1-3H3
Formelmasse 161.142
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.