Learn More
2,2-Dichlor-1,1-Difluorethylmethylether, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324026
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11324026 25 g 25 Gramm
11314026 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11324026 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17285.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2,2-Dichloro-1,1-Difluorethylmethylether wird als lipidlösliches Anästhetikum verwendet. Es ist ein neuromuskuläres Blockierungsmittel, das gleichzeitig gegeben wird, um den gewünschten Grad der muskulösen Entspannung zu erzielen. Darüber hinaus ist es ein leistungsstarkes Analgetikum.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Aceton, Chloroform, Ether, Festölen und Benzol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-38-0
Summenformel C3H4Cl2F2O
Molekulargewicht (g/mol) 164.96
MDL-Nummer MFCD00040144
InChI-Schlüssel RFKMCNOHBTXSMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxyflurane, methoxyfluran, penthrane, methoflurane, metoxifluran, metoxfluran, methoxane, anecotan, metofane, pentrane
PubChem CID 4116
ChEBI CHEBI:6843
IUPAC-Name 2,2-Dichlor-1,1-Difluor-1-Methoxyethan
SMILES COC(F)(F)C(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Dichloro-1,1-difluoroethyl methyl ether
Schmelzpunkt -36°C
Dichte 1.44
Siedepunkt 105°C
Flammpunkt 37°C (98°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3271
Beilstein 1737766
Merck Index 14,5994
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,acetone,chloroform,ether,fixed oils and benzene. Immiscible with water.
Formelmasse 164.97
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke