Learn More
2,2'-Diamino-2'-Desoxyadenosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2'-Diamino-2'-deoxyadenosine |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 1 g |
| IUPAC-Name | 4-Amino-5-(2,6-diamino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol |
| Formelmasse | 281.27 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Pulver |