Learn More
2,2-Di-(tert-butylperoxy)butan, 50 % Lösung in aromatischem freiem Testbenzin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10499252 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mL
500 mL
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10499252
Marke: Thermo Scientific Acros 349835000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2167-23-9 | C12H26O4 | 234.336 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Radikalstarter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2167-23-9, 31807-55-3, 78-93-3
Summenformel C12H26O4
Molekulargewicht (g/mol) 234.336
MDL-Nummer MFCD00048243
InChI-Schlüssel HQOVXPHOJANJBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-di tert-butylperoxy butane, 2,2-bis tert-butylperoxy butane, chaloxyd p 1293al, trigonox d, chaloxyd p 1200al, butane, 2,2-bis tert-butyldioxy, unii-v15k90hftj, v15k90hftj, 2,2-bis t-butylperoxy butane, di-tert-butyl sec-butylidene diperoxide
PubChem CID 221260
IUPAC-Name 2,2-bis(tert-butylperoxy)Butan
SMILES CCC(C)(OOC(C)(C)C)OOC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2-Di(tert-butylperoxy)butane
Farbe Nicht benannt
Namenshinweis 50% Solution in Aromatic Free Mineral Spirit
CAS Min. % 49.0
CAS Max. % 51.0
Dichte 0.8050g/mL
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic, hydrocarbons
Formelmasse 234.34
Reinheit (%) 49 to 51%
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 0.805
Viskosität 2.16 mPa.s (20°C)
Menge 500 mL
Flammpunkt 43°C
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2-Di(tert-butylperoxy)butane, 50% solution in aromatic free mineral spirit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Organisches Peroxid Typ C & D
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.