Learn More
2,2-Di-n-Propylacetylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372746
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11372746 25 g -
11362746 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372746 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08852.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2936-08-5 | C8H15ClO | 162.66 g/mol
2,2-Di-n-propylacetyl chloride is used to produce 1,2-bis-(2-propyl-valerylamino)-ethan.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2-Di-n-propylacetylchlorid wird zur Herstellung von 1,2-bis-(2-propyl-valerylamino)-ethan verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel und Basen. Von Feuchtigkeit und starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2936-08-5
Summenformel C8H15ClO
Molekulargewicht (g/mol) 162.66
MDL-Nummer MFCD00051446
InChI-Schlüssel PITHYUDHKJKJNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-propylvaleryl chloride, valproyl chloride, 2,2-di-n-propylacetyl chloride, dipropylacetyl chloride, 2-propylvaleroyl chloride, 2-n-propyl-n-valeroyl chloride, valproic acid chloride, di-n-propylacetyl chloride, acmc-2097cd, 2-n-propylvaleroyl chloride
PubChem CID 76240
IUPAC-Name 2-Propylpentanoylchlorid
SMILES CCCC(CCC)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Di-n-propylacetyl chloride
Siedepunkt 68°C to 70°C (10 mmHg)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1098856
Formelmasse 162.66
Reinheit (%) 98%