Learn More
2-(2-Chlorophenoxy)Ethylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10595364
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10595364 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10181032 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10141082 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10595364 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RF03300DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 26378-53-0
Summenformel C8H10ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 171.624
MDL-Nummer MFCD00125294
InChI-Schlüssel NAPNYPMMDVRKGM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735788
IUPAC-Name 2-(2-Chlorphenoxy)ethanamin
SMILES C1=CC=C(C(=C1)OCCN)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Chlorophenoxy)ethylamine
CAS Min. % 97.0
Menge 5 g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel ClC6H4O(CH2)2NH2
Synonym 2-2-chlorophenoxy ethylamine, 2-2-chlorophenoxy ethanamine, 2-2-chlorophenoxy-1-ethanamine, ethanamine, 2-2-chlorophenoxy, 2-2-chlorophenoxy ethyl amine, 1-2-aminoethoxy-2-chlorobenzene, acmc-20aoqz, ethanamine,2-2-chlorophenoxy, 2-2-chlorophenoxy ethan-1-amine
Formelmasse 171.63
Reinheit (%) 97%