Learn More
2-(2-Chlorphenoxy)Ethylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11480260
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11480260 1 g 1 Gramm
11470260 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480260 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50704.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26378-53-0
Summenformel C8H10ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 171.624
MDL-Nummer MFCD00125294
InChI-Schlüssel NAPNYPMMDVRKGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-chlorophenoxy ethylamine, 2-2-chlorophenoxy ethanamine, 2-2-chlorophenoxy-1-ethanamine, ethanamine, 2-2-chlorophenoxy, 2-2-chlorophenoxy ethyl amine, 1-2-aminoethoxy-2-chlorobenzene, acmc-20aoqz, ethanamine,2-2-chlorophenoxy, 2-2-chlorophenoxy ethan-1-amine
PubChem CID 2735788
IUPAC-Name 2-(2-Chlorphenoxy)ethanamin
SMILES C1=CC=C(C(=C1)OCCN)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Chlorophenoxy)ethylamine
Schmelzpunkt 39°C to 40°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Siedepunkt 150°C to 153°C (18 mmHg)
Formelmasse 171.63
Reinheit (%) 95%