Learn More
2-(2-Butoxyethoxy)ethylacetat, ≥99.2 %, Honeywell ™
Artikelnummer. 15625780 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15625780 1 l Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15625780 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 5375351L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
≥ 99.2 %
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Butoxyethoxy)ethylacetat
CAS 124-17-4
Schmelzpunkt -31.99 °C
Farbe Gelb
Dichte 0.978 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 245 °C
Explosionsgrenze 10.7 % (203 °F), 0.76 % (135 °F)
Flammpunkt 102 °C (215.6 °F)
Zündpunkt 393 °F
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H20O4
Strukturformel CH3COOCH2CH2OCH2CH2O(CH2)3CH3
Brechungsindex n20/D 1.423
MDL-Nummer MFCD00009458
Menge 1 l
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 1771533
Synonym 2-2-Butoxyethoxy-Ethylacetat, Butoxyethoxyethylacetat, Diethylenglycolmonoethyletheracetat, Butyldiglykolacetat, Butylcarbitolacetat, Ektasolve DB-Acetat, 2-2-Butoxyethoxy-Ethanolacetat, Butyldiethylenglykolacetat, Diglycol-Monobutyl-Etheracetat, diglycol monobutyl ether acetate
InChI-Schlüssel VXQBJTKSVGFQOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCOCCOCCOC(=O)C
IUPAC-Name 2-(2-Butoxyethoxy)ethylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 204.266
PubChem CID 31288
Formelmasse 204.26 mol
Reinheit (%) ≥ 99.2 %