Learn More
2-(2-Bromophenyl)ethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Beschreibung
2-(2-Bromophenyl)ethylamine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(2-Bromphenyl)ethylamin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
2-(2-Bromphenyl)ethylamin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(2-Bromophenyl)ethylamine |
| Dichte | 1.396 |
| Siedepunkt | 253°C |
| Brechungsindex | 1.577 |
| Menge | 10 g |
| UN-Nummer | UN2735 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Formelmasse | 200.08 |
| Reinheit (%) | 97% |