Learn More
2-(2-Bromophenyl)ethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407238
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. 15407238
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H60739.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 65185-58-2 | C8H10BrN | 200.079 g/mol
2-(2-Bromophenyl)ethylamine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(2-Bromphenyl)ethylamin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65185-58-2
Summenformel C8H10BrN
Molekulargewicht (g/mol) 200.079
MDL-Nummer MFCD01529874
InChI-Schlüssel ITRNQMJXZUWZQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromophenethylamine, 2-2-bromophenyl ethanamine, 2-2-bromophenyl ethylamine, 2-2-bromophenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 2-bromo, 2-bromo phenethylamin, 2-2-bromopheneyl ethylamine, 1-amino-2-bromophenyl ethane, 2-bromo phenethylamine, 2-bromo-phenethylamine
PubChem CID 2734091
IUPAC-Name 2-(2-Bromphenyl)ethanamin
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CCN)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Bromophenyl)ethylamine
Dichte 1.396
Siedepunkt 253°C
Brechungsindex 1.577
Menge 2 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 200.08
Reinheit (%) 97%