Learn More
2-(2-Bromphenyl)ethanol, TRC
Artikelnummer. 30342724
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30342724 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30342724 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68653510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Bromophenyl)ethanol
CAS 1074-16-4
Summenformel C8H9BrO
Menge 10 g
Synonym 2-(2-Hydroxyethyl)bromobenzene, 2-Bromobenzeneethanol, 2-Bromophenethyl Alcohol, o-Bromophenethyl Alcohol, o-Bromophenylethyl Alcohol
InChI-Formel InChI=1S/C8H9BrO/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2
SMILES OCCc1ccccc1Br
IUPAC-Name 2-(2-Bromphenyl)-Ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 201.06
Formelmasse 199.9837