Learn More
2-(2-Bromphenyl)ethanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(2-Bromophenyl)ethanol |
| CAS | 1074-16-4 |
| Summenformel | C8H9BrO |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 2-(2-Hydroxyethyl)bromobenzene, 2-Bromobenzeneethanol, 2-Bromophenethyl Alcohol, o-Bromophenethyl Alcohol, o-Bromophenylethyl Alcohol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9BrO/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2 |
| SMILES | OCCc1ccccc1Br |
| IUPAC-Name | 2-(2-Bromphenyl)-Ethanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 201.06 |
| Formelmasse | 199.9837 |