Learn More
2-[2-(Brommethyl)phenyl]thiophen, ≥95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250mg
1g
5g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-[2-(Bromomethyl)phenyl]thiophene |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Synonym | 2-2-bromomethyl phenyl thiophene, 2-thien-2-yl benzyl bromide, thiophene,2-2-bromomethyl phenyl, 1-bromomethyl-2-thien-2-yl benzene, thiophene, 2-2-bromomethyl phenyl |
Menge | 250mg |
Formelmasse | 253.16 |
Reinheit (%) | 95% |