Learn More
2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10461050 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10461050
Marke: Thermo Scientific Acros 297930500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 33884-43-4 | C6H11BrO2 | 195.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33884-43-4
Summenformel C6H11BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 195.06
MDL-Nummer MFCD00006567
InChI-Schlüssel KXMZOKKPQZRPRN-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-2-bromoethyl-1,3-dioxane, 1,3-dioxane, 2-2-bromoethyl, 3-bromopropionaldehyde trimethylene acetal, 2 2-bromoethyl-1,3-dioxane, 2-2-bromoethyl-1,3 dioxane, bromoethyl-1,3-dioxane, acmc-209i3o, 2-2-bromoetyl 1,3-dioxane, wmdhqehpovoeog-uhfffaoysa, 2-2-bromoethyl 1,3-dioxane
PubChem CID 520656
IUPAC-Name 2-(2-Bromethyl)-1,3-Dioxan
SMILES CC(Br)C1OCCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.4400g/mL
Siedepunkt 67.0°C to 70.0°C (2.8 mmHg)
Flammpunkt 97°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 50 g
Relative Dichte 1.44
Formelmasse 195.06
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.